Diphenylmethan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Purity: 99+%
CAS No.: 101-81-5
Molecular Formula: (C6H5)2CH2
Formula Weight: 168.24
Flash Point: 130°(266°F)
Refractive Index: 1.5770
Melting Point: 22-26°
Boiling Point: 262-264°
Beilstein Reference: 1904982
Merck Reference: 14,3328
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004781
Formel:
C₁₃H₁₂ Siedepunkt: 262…264 °C Schmelzpunkt: 22…26 °C Dichte: 1,010 Flammpunkt: 130 °C (266 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004781 CAS-Nummer: 101-81-5 EINECS: 202-978-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,3328 |