6-Thioguanin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Mercaptoguanine, 2-Amino-6-purinethiol, 2-Amino-3,7-dihydro-6H-purine-6-thione, 2-Amino-6-mercaptopurine
B21280.03
B21280.03EA
73.7
EUR
B21280.03
6-Thioguanin 98%
6-Thioguanin
Purity: 98%
CAS No.: 154-42-7
Molecular Formula: C5H5N5S
Formula Weight: 167.19
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
C₅H₅N₅S Schmelzpunkt: >360 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00233553 CAS-Nummer: 154-42-7 EINECS: 205-827-2 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,9337 |