N-(Hydroxymethyl)phthalimid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-(Hydroxymethyl)phthalsäureimid, N-(Hydroxymethyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid
B21292.14
B21292.22
B21292.36
B21292.14EA
32.2
EUR
B21292.14
B21292.22
B21292.36
N-(Hydroxymethyl)phthalimid ≥97%
N-(Hydroxymethyl)phthalimid
Purity: 97%
CAS No.: 118-29-6
Molecular Formula: C9H7NO3
Formula Weight: 177.16
Melting Point: 140-147°
Beilstein Reference: 140946
Formel:
C₉H₇NO₃ Siedepunkt: 415 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 140…147 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005899 CAS-Nummer: 118-29-6 EINECS: 204-241-4 |