1,4-Dichlorbutan ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Tetramethylenchlorid

B21337.0B B21337.30
B21337.0BEA 118 EUR
B21337.0B B21337.30
1,4-Dichlorbutan ≥97%
1,4-Dichlorbutan

Purity: 97% CAS No.: 110-56-5 Molecular Formula: Cl(CH2)4Cl Formula Weight: 127.01 Flash Point: 40°(104°F) Refractive Index: 1.4540 Odour: Aromatic Melting Point: -38° Boiling Point: 155° Beilstein Reference: 635673 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00001011

Formel: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Molecular Weight: 127.01 g/mol
Siedepunkt: 155 °C
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 1.139
Flammpunkt: 40 °C (104 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001011
CAS-Nummer: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
UN: 1993
ADR: 3 III

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR