3,5-Difluorbenzonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B21347.06
B21347.14
B21347.06EA
38.9
EUR
B21347.06
B21347.14
3,5-Difluorbenzonitril ≥99%
3,5-Difluorbenzonitril
Purity: 99%
CAS No.: 64248-63-1
Molecular Formula: C7H3F2N
Formula Weight: 139.11
Melting Point: 83-88°
Boiling Point: 160°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00010311
Formel:
C₇H₃F₂N Siedepunkt: 160 °C Schmelzpunkt: 83…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010311 CAS-Nummer: 64248-63-1 EINECS: 264-752-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |