5-Methoxy-2-methylindol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B21348.03
B21348.06
B21348.03EA
39.5
EUR
B21348.03
B21348.06
5-Methoxy-2-methylindol ≥99%
Purity: 99+%
CAS No.: 1076-74-0
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.20
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 85-88°
MDL No.: MFCD00005620
Formel:
C₁₀H₁₁NO Siedepunkt: 145 °C (1,5 mmHg) Schmelzpunkt: 85…88 °C |
MDL:
MFCD00005620 CAS-Nummer: 1076-74-0 EINECS: 214-066-5 |