Kresolrot Natriumsalz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B21361.14 B21361.22
B21361.14EA 62.3 EUR
B21361.14 B21361.22
Kresolrot Natriumsalz
Kresolrot Natriumsalz
CAS No.: 62625-29-0 Molecular Formula: C21H17NaO5S Formula Weight: 404.42 Melting Point: ca 250° dec. MDL No.: MFCD00001618
Formel: C₂₁H₁₇NaO₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001618
CAS-Nummer: 62625-29-0
EINECS: 263-654-8