N-(2-Aminoethyl)morpholin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B21365.0B B21365.18 B21365.30
B21365.0BEA 1372 EUR
B21365.0B B21365.18 B21365.30
N-(2-Aminoethyl)morpholin ≥98%
N-(2-Aminoethyl)morpholin
Purity: 98+% CAS No.: 2038-03-1 Molecular Formula: C6H14N2O Formula Weight: 130.19 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4760 Odour: Amine-like pH: 12 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 200-203° Beilstein Reference: 104378 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00006182
Formel: C₆H₁₄N₂O
Siedepunkt: 200…203 °C
Schmelzpunkt: 23…25 °C
Dichte: 0,999
Flammpunkt: 86 °C (186 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006182
CAS-Nummer: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
UN: 2923
ADR: 8,II