1H,1H,9H-Hexadecafluor-1-nonanol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Hexadecafluor-1-nonanol, 1H,1H,9H-Perfluor-1-nonanol
B21407.22
B21407.22EA 266 EUR
B21407.22
1H,1H,9H-Hexadecafluor-1-nonanol ≥97%
1H,1H,9H-Hexadecafluor-1-nonanol
Purity: 97% CAS No.: 376-18-1 Molecular Formula: H(CF2)8CH2OH Formula Weight: 432.11 Melting Point: 55-60° Boiling Point: 157-158°/200mm MDL No.: MFCD00039629
Formel: C₉H₄F₁₆O
Molecular Weight: 432,1 g/mol
Siedepunkt: 157…158 °C (200 mmHg)
Schmelzpunkt: 55…60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039629
CAS-Nummer: 376-18-1
EINECS: 206-806-0