2-Noninsäuremethylester ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl-2-noninoat
B21409.14
B21409.14EA
50.2
EUR
B21409.14
2-Noninsäuremethylester ≥98%
2-Nonynoic acid methyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 111-80-8
Molecular Formula: C10H16O2
Formula Weight: 168.24
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4485
Odour: Floral
Boiling Point: 121°/20mm
Beilstein Reference: 1759870
MDL No.: MFCD00009547
Formel:
C₁₀H₁₆O₂ Molecular Weight: 168,24 g/mol Siedepunkt: 121 °C (20 mmHg) Dichte: 0,915 Flammpunkt: 104 °C (219 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009547 CAS-Nummer: 111-80-8 EINECS: 203-909-2 |