cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalsäureanhydrid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: cis-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride
B21431.30
B21431.30EA 26.6 EUR
B21431.30
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalsäureanhydrid 95%
cis-1,2,3,6-Tetrahydrophthalsäureanhydrid
Purity: 95% CAS No.: 935-79-5 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 97-103° Beilstein Reference: 82341
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Schmelzpunkt: 97…103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005916
CAS-Nummer: 935-79-5
EINECS: 213-308-7