4-Brom-3,5-dimethoxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B21449.06
B21449.14
B21449.06EA
27.6
EUR
B21449.06
B21449.14
4-Brom-3,5-dimethoxybenzoesäure ≥98%
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 56518-42-4
Molecular Formula: C9H9BrO4
Formula Weight: 261.07
Melting Point: 254-258°
MDL No.: MFCD01632140
Formel:
C₉H₉BrO₄ Schmelzpunkt: 254…258 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01632140 CAS-Nummer: 56518-42-4 |