Xylene cyanole FF ≥70% (Farbstoffgehalt)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Acid Blue 147, Hydrogen-4-[[4-(ethylamino)-m-tolyl][4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]benzol-1,3-disulfonatnatrium
B21530.09 B21530.18
B21530.09EA 48.9 EUR
B21530.09 B21530.18
Xylene cyanole FF ≥70% (Farbstoffgehalt)
Xylencyanol FF
CAS No.: 2650-17-1 Molecular Formula: C25H27N2NaO6S2 Formula Weight: 538.61 Melting Point: ca 295° dec. MDL No.: MFCD00019481
Formel: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
Molecular Weight: 538.62 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 295 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040657
CAS-Nummer: 2650-17-1
EINECS: 220-167-5