1-Brom-2,3-difluorbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Difluorobromobenzene
B21585.03 B21585.06
B21585.03EA 37 EUR
B21585.03 B21585.06
1-Brom-2,3-difluorbenzol ≥98%
1-Bromo-2,3-difluorobenzene
Purity: 98% CAS No.: 38573-88-5 Molecular Formula: C6H3BrF2 Formula Weight: 192.99 Flash Point: 61°(141°F) Refractive Index: 1.5090 Boiling Point: 69-70°/12mm MDL No.: MFCD00061136
Formel: C₆H₃BrF₂
Siedepunkt: 69…70 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,724
Flammpunkt: 61 °C (141 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061136
CAS-Nummer: 38573-88-5