9-Fluorenone hydrazone 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (9H-Fluoren-9-ylidene)hydrazine
B21706.14
B21706.14EA 80.1 EUR
B21706.14
9-Fluorenone hydrazone 97%
9-Fluorenone hydrazone
Purity: 98+% CAS No.: 13629-22-6 Molecular Formula: C13H10N2 Formula Weight: 194.24 Melting Point: 150-154° Beilstein Reference: 1910575 MDL No.: MFCD00016357
Formel: C₁₃H₁₀N₂
Molecular Weight: 194.24 g/mol
Schmelzpunkt: 150…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016357
CAS-Nummer: 13629-22-6
EINECS: 237-116-8