Phenolrot
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B21710.09
B21710.18
B21710.30
B21710.09EA
33
EUR
B21710.09
B21710.18
B21710.30
Phenolrot
Phenolrot
CAS No.: 143-74-8
Molecular Formula: C19H14O5S
Formula Weight: 354.38
Odour: Odourless
Boiling Point:
Formel:
C₁₉H₁₄O₅S Siedepunkt: >300 °C Schmelzpunkt: > 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003552 CAS-Nummer: 143-74-8 EINECS: 205-609-7 Merck Index: 14,7247 |