trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
HAKU, AMCA, TAMCHA, trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, Tranexamic acid, AMCHA
B21742.09
B21742.18
B21742.30
B21742.09EA
52.3
EUR
B21742.09
B21742.18
B21742.30
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexancarbonsäure 97%
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 1197-18-8
Molecular Formula: C8H15NO2
Formula Weight: 157.21
Melting Point:
Formel:
C₈H₁₅NO₂ Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001466 CAS-Nummer: 1197-18-8 EINECS: 214-818-2 Merck Index: 14,9569 |