3-n-Hexylpyridine ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B21775.88
B21775.88EA
40.6
EUR
B21775.88
3-n-Hexylpyridine ≥98%
3-n-Hexylpyridine
Purity: 98+%
CAS No.: 6311-92-8
Molecular Formula: C11H17N
Formula Weight: 163.27
MDL No.: MFCD02683071
Formel:
C₁₁H₁₇N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683071 CAS-Nummer: 6311-92-8 |