Tris(2-aminoethyl)amin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 97%
CAS No.: 4097-89-6
Molecular Formula: C6H18N4
Formula Weight: 146.24
Flash Point:
Formel:
C₆H₁₈N₄ Siedepunkt: 102 °C (0,05 mmHg) Dichte: 0,978 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008177 CAS-Nummer: 4097-89-6 EINECS: 223-857-4 ADR: 8,II |