Sodium ethanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B21824.06
B21824.14
B21824.06EA
67.1
EUR
B21824.06
B21824.14
Sodium ethanesulphonate, (max. 2% H₂O) 98%
Sodium ethanesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 5324-47-0
Molecular Formula: CH3CH2SO3Na
Formula Weight: 132.11
Melting Point: ca 270°
MDL No.: MFCD00066498
Formel:
C₂H₆O₃S Schmelzpunkt: ∼ 270 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066498 CAS-Nummer: 5324-47-0 EINECS: 226-194-9 |