3-Aminobenzolsulfonamid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Anilin-3-sulfonsäureamid, 3-Aminobenzolsulfonsäureamid
B21857.06
B21857.06EA
25.6
EUR
B21857.06
3-Aminobenzolsulfonamid ≥97%
3-Aminobenzolsulfonamid
Purity: 97+%
CAS No.: 98-18-0
Molecular Formula: C6H8N2O2S
Formula Weight: 172.21
Melting Point: 139-142°
MDL No.: MFCD00035781
Formel:
C₆H₈N₂O₂S Molecular Weight: 172,21 g/mol Schmelzpunkt: 139…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00035781 CAS-Nummer: 98-18-0 EINECS: 202-646-0 |