4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4'-Hydroxy-4-biphenylcarbonitrile, 4'-Hydroxybiphenyl-4-carbonitrile, 4'-Hydroxy-[1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile
B21864.06
B21864.06EA
73
EUR
B21864.06
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitril ≥99%
4-(4-Hydroxyphenyl)benzonitril
Purity: 99%
CAS No.: 19812-93-2
Molecular Formula: C13H9NO
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 196-199°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00059625
Formel:
C₁₃H₉NO Molecular Weight: 195,22 g/mol Schmelzpunkt: 196…199 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00059625 CAS-Nummer: 19812-93-2 ADR: 6.1,III |