Polyethylenglycol 10.000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B21955.0B B21955.30
B21955.0BEA 74 EUR
B21955.0B B21955.30
Polyethylenglycol 10.000
Polyethylenglycol 10.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Flash Point: 265°(509°F) Physical Form: Powder Density: 1.2 Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 58-63° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD00081839
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Schmelzpunkt: 58…63 °C
Dichte: 1,2
Flammpunkt: 265 °C (509 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 203-473-3
Merck Index: 14,7568