1-(4-Morpholino)cyclohexen ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B22004.14 B22004.22
B22004.14EA 33.1 EUR
B22004.14 B22004.22
1-(4-Morpholino)cyclohexen ≥97%
1-(4-Morpholino)cyclohexen
Purity: 97% CAS No.: 670-80-4 Molecular Formula: C10H17NO Formula Weight: 167.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 68°(154°F) Refractive Index: 1.5146 Boiling Point: 118-120°/10mm Beilstein Reference: 118696 MDL No.: MFCD00006163
Formel: C₁₀H₁₇NO
Siedepunkt: 118…120 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,020
Flammpunkt: 68 °C (154 °F)
MDL: MFCD00006163
CAS-Nummer: 670-80-4
EINECS: 211-579-6