Cobalt(II)chlorid, wasserfrei 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B22031.14 B22031.22 B22031.36
B22031.14EA 33.5 EUR
B22031.14 B22031.22 B22031.36
Cobalt(II)chlorid, wasserfrei 97%
Cobalt(II)chlorid
Purity: 97% CAS No.: 7646-79-9 Molecular Formula: Cl2Co Formula Weight: 129.84 Odour: Odourless Melting Point: 735° Boiling Point: 1049° Merck Reference: 14,2437 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010938
Formel: Cl₂Co
Siedepunkt: 1049 °C
Schmelzpunkt: 735 °C
Dichte: 3,367
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010938
CAS-Nummer: 7646-79-9
EINECS: 231-589-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,2437