2-Fluor-5-nitrobenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B22100.06 B22100.14
B22100.06EA 61.6 EUR
B22100.06 B22100.14
2-Fluor-5-nitrobenzoesäure ≥98%
2-Fluor-5-nitrobenzoesäure
Purity: 98% CAS No.: 7304-32-7 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Melting Point: 142-144° Beilstein Reference: 1912835
Formel: C₇H₄FNO₄
Schmelzpunkt: 142…144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134238
CAS-Nummer: 7304-32-7