2-Anilinoethanol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B22131.0E B22131.36
B22131.0EEA 115 EUR
B22131.0E B22131.36
2-Anilinoethanol 98%
2-Anilinoethanol
Purity: 98% CAS No.: 122-98-5 Molecular Formula: C6H5NH(CH2)2OH Formula Weight: 137.18 Flash Point: 153°(307°F) Refractive Index: 1.5790 Odour: Amine-like pH: 10.2 Melting Point: -30° Boiling Point: 284-286° Beilstein Reference: 774672 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00002832
Formel: C₆H₅NHCH₂CH₂OH
Siedepunkt: 284…286 °C
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,087
Flammpunkt: 153 °C (307 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002832
CAS-Nummer: 122-98-5
EINECS: 204-588-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II