Polyethylenglycol 1.000
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B22134.30 B22134.0B
B22134.30EA 24.8 EUR
B22134.30 B22134.0B
Polyethylenglycol 1.000
Polyethylenglycol 1.000
CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Flash Point: 260°(500°F) Physical Form: Powder/low melting solid Density: 1.101 Appearance: White Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 35-40° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779605
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Siedepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35…40 °C
Dichte: 1,101
Flammpunkt: 260 °C (500 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568