2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon ≥99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

B22173.06 B22173.14 B22173.22
B22173.06EA 47 EUR
B22173.06 B22173.14 B22173.22
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon ≥99%
2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon

Purity: 99% CAS No.: 552-41-0 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-50° Beilstein Reference: 1282794 MDL No.: MFCD00008730

Formel: C₉H₁₀O₃
Siedepunkt: 154 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 48…50 °C
Dichte: 1,1604 g/cm³ (40 °C)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008730
CAS-Nummer: 552-41-0
EINECS: 209-012-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR