Polyethylenglycol 2.000

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

B22181.0B B22181.30
B22181.0BEA 90 EUR
B22181.0B B22181.30
Polyethylenglycol 2.000
Polyethylenglycol 2.000

CAS No.: 25322-68-3 Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH Odour: Odourless pH: 5-7 Melting Point: 53-55° Merck Reference: 14,7568 MDL No.: MFCD01779611

Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Schmelzpunkt: 53…55 °C
Dichte: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 250 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,7568

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR