Sodium-1-propanesulphonate 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B22210.03
B22210.06
B22210.14
B22210.03EA
29
EUR
B22210.03
B22210.06
B22210.14
Sodium-1-propanesulphonate 99%
Sodium-1-propanesulphonate
Purity: 99%
CAS No.: 14533-63-2
Molecular Formula: CH3CH2CH2SO3Na
Formula Weight: 146.14
MDL No.: MFCD00062546
Formel:
C₃H₈O₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00062546 CAS-Nummer: 14533-63-2 EINECS: 238-564-7 |