4-Fluor-2-methoxyphenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B22211.06 B22211.14
B22211.06EA 126 EUR
B22211.06 B22211.14
4-Fluor-2-methoxyphenol ≥97%
4-Fluor-2-methoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 450-93-1 Molecular Formula: C7H7FO2 Formula Weight: 142.13 Flash Point: 102°(216°F) Refractive Index: 1.5170 Odour: Phenol-like Boiling Point: 195° Beilstein Reference: 5425200 MDL No.: MFCD00070797
Formel: C₇H₇FO₂
Siedepunkt: 195 °C
Dichte: 1,25
Flammpunkt: 102 °C (216 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070797
CAS-Nummer: 450-93-1