(Pentafluorphenyl)acetonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Pentafluorbenzylcyanid, 2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylcyanid, (2,3,4,5,6-Pentafluorphenyl)acetonitril
B22239.06
B22239.06EA 116 EUR
B22239.06
(Pentafluorphenyl)acetonitril ≥98%
(Pentafluorphenyl)acetonitril
Purity: 98% CAS No.: 653-30-5 Molecular Formula: C8H2F5N Formula Weight: 207.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4390 Boiling Point: 110-111°/17mm Beilstein Reference: 1882341 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00013814
Formel: (C₆F₅)CH₂CN
Molecular Weight: 207,1 g/mol
Siedepunkt: 110…111 °C (17 mmHg)
Dichte: 1,610
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013814
CAS-Nummer: 653-30-5
EINECS: 211-498-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III