1-(Difluormethoxy)-3-nitrobenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
B22267.14
B22267.14EA
156
EUR
B22267.14
1-(Difluormethoxy)-3-nitrobenzol ≥98%
1-(Difluormethoxy)-3-nitrobenzol
Purity: 98%
CAS No.: 22236-07-3
Molecular Formula: C7H5F2NO3
Formula Weight: 189.12
Flash Point:
Formel:
C₇H₅F₂NO₃ Molecular Weight: 189,12 g/mol Siedepunkt: 240…242 °C Dichte: 1,391 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407974 CAS-Nummer: 22236-07-3 |