8-Mercaptomenthone cis- und trans-Gemisch 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

B22287.06 B22287.14
B22287.06EA 73.7 EUR
B22287.06 B22287.14
8-Mercaptomenthone cis- und trans-Gemisch 97%
8-Mercaptomenthone

Purity: 97% CAS No.: 38462-22-5 Molecular Formula: C10H18OS Formula Weight: 186.31 Flash Point: 108°(226°F) Boiling Point: 270-272° MDL No.: MFCD00012393

Formel: C₁₀H₁₈OS
Siedepunkt: 270…272 °C
Dichte: 1,00
Flammpunkt: 108 °C (226 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012393
CAS-Nummer: 38462-22-5
EINECS: 253-953-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR