2-Cyclopentylethanol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
B22344.03
B22344.06
B22344.03EA
72.4
EUR
B22344.03
B22344.06
2-Cyclopentylethanol ≥98%
2-Cyclopentylethanol
Purity: 98+%
CAS No.: 766-00-7
Molecular Formula: C7H14O
Formula Weight: 114.19
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4585
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 2069860
MDL No.: MFCD00019301
Formel:
C₇H₁₄O Siedepunkt: 182 °C Dichte: 0,920 Flammpunkt: 70 °C (158 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00019301 CAS-Nummer: 766-00-7 EINECS: 212-156-9 |