4-(Methylthio)benzylalkohol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
4-(Methylthio)benzyl Alcohol
B22455.06
B22455.14
B22455.22
AB132566.0100
B22455.06EA
50.4
EUR
B22455.06
B22455.14
B22455.22
ABCRAB132566.0100
4-(Methylthio)benzylalkohol ≥98%
4-(Methylthio)benzylalkohol
Purity: 98%
CAS No.: 3446-90-0
Molecular Formula: C8H10OS
Formula Weight: 154.23
Flash Point:
Formel:
C₈H₁₀OS Siedepunkt: 108…109 °C (0,4 mmHg) Schmelzpunkt: 41…43 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009706 CAS-Nummer: 3446-90-0 |