Phosphor(V)bromid 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 95%
CAS No.: 7789-69-7
Molecular Formula: PBr5
Formula Weight: 430.50
Odour: Acrid
Melting Point: ca 105° dec.
Boiling Point: 105-107° dec.
Beilstein Reference: 3903332
Merck Reference: 14,7350
UN No.: 2691
MDL No.: MFCD00011437
Formel:
PBr₅ Siedepunkt: 105…107 °C (Zers.) Dichte: 3,61 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011437 CAS-Nummer: 7789-69-7 EINECS: 232-186-6 UN: 2691 ADR: 8,II Merck Index: 14,7350 |