O-tert-Butyl-L-tyrosine 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: H-Tyr(tBu)-OH
B22575.03
B22575.03EA 75.3 EUR
B22575.03
O-tert-Butyl-L-tyrosine 99%
O-tert-Butyl-L-tyrosine
Purity: 99% CAS No.: 18822-59-8 Molecular Formula: C13H19NO3 Formula Weight: 237.3 Melting Point: ca 205° dec. MDL No.: MFCD00037202
Formel: C₁₃H₁₉NO₃
Molecular Weight: 237,30 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 205 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037202
CAS-Nummer: 18822-59-8