5-Methoxy-2-methylbenzothiazol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
B22584.06
B22584.06EA
119
EUR
B22584.06
5-Methoxy-2-methylbenzothiazol ≥97%
5-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Purity: 97%
CAS No.: 2941-69-7
Molecular Formula: C9H9NOS
Formula Weight: 179.24
Refractive Index: 1.6100
Melting Point: 34-38°
Beilstein Reference: 124232
MDL No.: MFCD00082664
Formel:
C₉H₉NOS Molecular Weight: 179,24 g/mol Schmelzpunkt: 34…38 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00082664 CAS-Nummer: 2941-69-7 EINECS: 220-929-7 |