Benzoinisopropylether ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Isopropoxy-1,2-diphenylethanone
B22654.22
B22654.22EA 106 EUR
B22654.22
Benzoinisopropylether ≥98%
Benzoinisopropylether
Purity: 98+% CAS No.: 6652-28-4 Molecular Formula: C17H18O2 Formula Weight: 254.33 Melting Point: 76-79° Boiling Point: 180°/10mm MDL No.: MFCD00015025
Formel: C₁₇H₁₈O₂
Molecular Weight: 254,33 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 76…79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015025
CAS-Nummer: 6652-28-4
EINECS: 229-677-2