Ferulasäuremethylester ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 4-hydroxy-3-methoxycinnamate, Methyl 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylate
B22657.04 B22657.09
B22657.04EA 59.8 EUR
B22657.04 B22657.09
Ferulasäuremethylester ≥99%
Ferulasäuremethylester
Purity: 99% CAS No.: 2309-07-1 Molecular Formula: C11H12O4 Formula Weight: 208.22 Melting Point: 62-65° MDL No.: MFCD00017208
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Schmelzpunkt: 62…65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017208
CAS-Nummer: 2309-07-1