(Methylthio)acetaldehyddimethylacetal 97
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: (Methylthio)acetaldehydedimethylacetal
B22667.14
B22667.14EA 117 EUR
B22667.14
(Methylthio)acetaldehyddimethylacetal 97
(Methylthio)acetaldehyddimethylacetal
Purity: 97% CAS No.: 40015-15-4 Molecular Formula: CH3SCH2CH(OCH3)2 Formula Weight: 136.21 Flash Point: 53°(127°F) Refractive Index: 1.4528 Boiling Point: 170-171° Beilstein Reference: 773689 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009848
Formel: C₅H₁₂O₂S
Molecular Weight: 136.21 g/mol
Siedepunkt: 170…171 °C
Dichte: 1.022
Flammpunkt: 53 °C (127 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009848
CAS-Nummer: 40015-15-4
ADR: 3 III