(Furfurylthio)aceton 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B22724.06
B22724.06EA
38.5
EUR
B22724.06
(Furfurylthio)aceton 96%
(Furfurylthio)aceton
Purity: 96%
CAS No.: 58066-86-7
Molecular Formula: C8H10O2S
Formula Weight: 170.23
MDL No.: MFCD02683098
Formel:
C₈H₁₀O₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02683098 CAS-Nummer: 58066-86-7 |