2-Methylnaphtho[1,2-d]thiazole 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B22725.06
B22725.06EA
55.1
EUR
B22725.06
2-Methylnaphtho[1,2-d]thiazole 98%
2-Methylnaphtho[1,2-d]thiazole
Purity: 98%
CAS No.: 2682-45-3
Molecular Formula: C12H9NS
Formula Weight: 199.27
Melting Point: 95-97°
MDL No.: MFCD00004951
Formel:
C₁₂H₉NS Schmelzpunkt: 95…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004951 CAS-Nummer: 2682-45-3 EINECS: 220-240-1 |