3,4-Dimethylanisol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
|
B22735.18
B22735.18EA
70.1
EUR
B22735.18
3,4-Dimethylanisol ≥99%
3,4-Dimethylanisol
Purity: 99%
CAS No.: 4685-47-6
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.5175
Boiling Point: 200-201°
Beilstein Reference: 2040907
MDL No.: MFCD00008396
Formel:
C₉H₁₂O Molecular Weight: 136,19 g/mol Siedepunkt: 200…201 °C Dichte: 0,975 Flammpunkt: 75 °C (167 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008396 CAS-Nummer: 4685-47-6 EINECS: 225-142-2 |