5-Methoxyisatin ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Methoxy-2,3-dioxoindolin, 5-Methoxy-2,3-indolindion, 5-Methoxy-1H-indol-2,3-dion, 5-Methoxyindolin-2,3-dion
B22742.06
B22742.06EA 50.4 EUR
B22742.06
5-Methoxyisatin ≥98%
5-Methoxyisatin
Purity: 98% CAS No.: 39755-95-8 Molecular Formula: C9H7NO3 Formula Weight: 177.16 Melting Point: 199-202° MDL No.: MFCD00169023
Formel: C₉H₇NO₃
Molecular Weight: 177,16 g/mol
Schmelzpunkt: 199…202 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00169023
CAS-Nummer: 39755-95-8