2-Benzo[b]thiophenboronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B22835.03 B22835.06 B22835.14
B22835.03EA 34.1 EUR
B22835.03 B22835.06 B22835.14
2-Benzo[b]thiophenboronsäure ≥98%
2-Benzo[b]thiophenboronsäure
Purity: 98% CAS No.: 98437-23-1 Molecular Formula: C8H7BO2S Formula Weight: 178.02 Melting Point: ca 255° Beilstein Reference: 1637924
Formel: C₈H₇BO₂S
Schmelzpunkt: ∼ 255 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01075674
CAS-Nummer: 98437-23-1