1,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

B22884.22 B22884.36
B22884.22EA 50.4 EUR
B22884.22 B22884.36
1,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan ≥97%
1,2-Bis(2-chlorethoxy)ethan
Formel: ClH₂CCH₂OCH₂CH₂OCH₂CH₂Cl
Siedepunkt: 235 °C
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1,197
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000976
CAS-Nummer: 112-26-5
EINECS: 203-952-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR