1,12-Dodecandiol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1,12-Dihydroxydodecan, Dodecamethylenglycol
B22885.14
B22885.14EA 41.9 EUR
B22885.14
1,12-Dodecandiol ≥99%
1,12-Dodecandiol
Purity: 99% CAS No.: 5675-51-4 Molecular Formula: HO(CH2)12OH Formula Weight: 202.34 Melting Point: 81-84° Boiling Point: 188-190°/12mm MDL No.: MFCD00004755
Formel: C₁₂H₂₆O₂
Molecular Weight: 202,34 g/mol
Siedepunkt: 188…190 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 81…84 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004755
CAS-Nummer: 5675-51-4
EINECS: 227-133-9